A55306
2-(2-Pyridyl)ethylamine
95%
Sinônimo(s):
2-(2-Aminoethyl)pyridine
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
p.e.
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4-5,8H2
chave InChI
XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?