Documentos Principais
546887
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-thiocyanatobenzothiazole
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5N3S2
Número CAS:
Peso molecular:
207.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
pf
194-197 °C (lit.)
grupo funcional
thiocyanate
thioether
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc2ccc(SC#N)cc2s1
InChI
1S/C8H5N3S2/c9-4-12-5-1-2-6-7(3-5)13-8(10)11-6/h1-3H,(H2,10,11)
chave InChI
FVNSRFMQXKMHTQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)