Documentos Principais
324213
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5FN2S
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
183-185 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc2ccc(F)cc2s1
InChI
1S/C7H5FN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
chave InChI
CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
K Savithri et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 2018, 2452869-2452869 (2018-07-28)
Two novel oxidovanadium(IV) complexes with a new bidentate (O- and N-) imine-based ligand 2-((E)-(6-fluorobenzo[d]thiazol-2-ylimino)methyl)-6-methoxyphenol (HL) were synthesized under in situ experimental condition where VOSO4 acts as a kinetic template in the ratio 2 : 1 (L : M) and mixed ligand complex using 1,10-phenanthroline
Global Trade Item Number
SKUGTIN
324213-1G
324213-25G
324213-5G4061833321454