Documentos Principais
683329
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
96%
Sinônimo(s):
6-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5F3N2S
Número CAS:
Peso molecular:
218.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
120-124 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc2ccc(cc2s1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3N2S/c9-8(10,11)4-1-2-5-6(3-4)14-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
chave InChI
WEDYEBJLWMPPOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)