Documentos Principais
A54008
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
194.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
161-163 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc2nc(N)sc2c1
InChI
1S/C9H10N2OS/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)13-9(10)11-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11)
chave InChI
KOYJWFGMEBETBU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)