Documentos Principais
802166
Sigma-Aldrich
2-(Pyridin-2-yl)isopropyl amine
95% (GC)
Sinônimo(s):
PIP, PIP Directing Group, Shi Auxilliary
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
descrição
Fp: 175°F
Nível de qualidade
Ensaio
95% (GC)
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
índice de refração
n/D 1.516
densidade
0.9800 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NC(C)(C)C1=CC=CC=N1
InChI
1S/C8H12N2/c1-8(2,9)7-5-3-4-6-10-7/h3-6H,9H2,1-2H3
chave InChI
DQSQBZXDMHDHEO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(Pyridin-2-yl)isopropyl amine (PIP-amine) is a tertiary amine. A bidentate directing group, useful for the functionalization of C-H bond, has been developed from PIP-amine.
Aplicação
The Shi Auxiliary is a powerful directing group for the hydroxylation of arenes through copper-mediated C-H activation. This useful auxiliary can be removed through acid-mediated hydrolysis and has shown to be done on gram-scale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
175.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
79.44 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xin Li et al.
Organic letters, 16(15), 3904-3907 (2014-07-17)
A copper-mediated C-H hydroxylation of arenes and heteroarenes using our newly developed PIP directing group has been developed. This procedure is scalable and compatible with a wide range of functional groups and heteroarenes, providing an operationally simple protocol for the