Documentos Principais
709336
Sigma-Aldrich
2-[(Methylamino)methyl]pyridine
97%
Sinônimo(s):
N-Methylpyridine-2-methanamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
122.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.524
densidade
0.994 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7/h2-5,8H,6H2,1H3
chave InChI
OOTKJPZEEVPWCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
180.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
82.2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)