Documentos Principais
476986
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH2CH(NH2)CO2H · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
262.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +16°, c = 1 in methanol
pf
189 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Br.N[C@@H](CCBr)C(O)=O
InChI
1S/C4H8BrNO2.BrH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
chave InChI
JDLMXICGDYZOJH-DFWYDOINSA-N
Aplicação
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide may be used in the synthesis of metalloaminoacids such as [34S]-enriched methionine (34S-Met), telluromethionine (TeMet) and selenohomolanthionine (SeHLan).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Identification of selenohomolanthionine in selenium-enriched Japanese pungent radish.
Ogra Y, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 22(11), 1390-1396 (2007)
In vitro translation with [34S]-labeled methionine, selenomethionine, and telluromethionine.
Ogra Y, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 390(1), 45-51 (2008)