123056
4-(2-Aminoethyl)aniline
97%
Sinônimo(s):
4-Aminophenethylamine
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.591 (lit.)
p.e.
103 °C/0.3 mmHg (lit.)
pf
28-31 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6,9-10H2
chave InChI
LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
123056-10G | 4061836825003 |
123056-1G | 4061838721983 |
123056-5G | 4061838721990 |