H6515
L-Homoserine
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-4-hydroxybutyric acid, Hse
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white to off-white
pf
203 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cell analysis
detection
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
chave InChI
UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3