Documentos Principais
8.14359
Sigma-Aldrich
L-(-)-Homoserine
for synthesis
Sinônimo(s):
L-(-)-Homoserine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
119.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
211-590-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
crystals
pf
203 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3][C@@H](CCO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
chave InChI
UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 195 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -9.0 - -8.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3