95290
Methyl Blue
for microscopy (Bot., Hist.), indicator (pH 9.4-14.0)
Sinônimo(s):
Acid blue 93, Aniline blue water soluble, Cotton blue, Poirriers blue, Water blue
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Bot., Hist.)
indicator (pH 9.4-14.0)
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pH
9.4-14
solubilidade
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥200 at 310-320 nm
≥400 at 595-605 nm
adequação
suitable for microscopy
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccc(cc2)\C(c3ccc(Nc4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)cc3)=C5/C=CC(\C=C5)=N/c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-19-13-31(14-20-34)38-28-7-1-25(2-8-28)37(26-3-9-29(10-4-26)39-32-15-21-35(22-16-32)51(44,45)46)27-5-11-30(12-6-27)40-33-17-23-36(24-18-33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
MCPLVIGCWWTHFH-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- to stain leaf disks for callose visualization within the cells
- to incubate cells for 4′,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI)/septa staining
- as a marker for β-(1-3)-d-glucans or acidic phloroglucinol for the detection of callose and lignin
- in Mann′s stain as it involves a methyl blue-eosin mixture
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>572.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 300 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)