198161
Toluidine Blue O
certified by the Biological Stain Commission, certified by the BSC
Sinônimo(s):
Basic Blue 17, Blutene chloride, Methylene Blue T50 or T extra, Tolonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified by the Biological Stain Commission
Nível de qualidade
Agency
certified by the BSC
Formulário
powder
composição
Dye content, 80%
cor
dark green
λmax
626 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥13000 at 241-247 nm in H2O
≥28000 at 287-293 nm in H2O
≥40000 at 625-635 nm in H2O
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=CC(\C=C3Sc2cc1N)=[N+](\C)C
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8,16H,1-3H3;1H
chave InChI
GEDVVYWLPUPJJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Adequação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?