459224
(S)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
L-Homoserine lactone hydrochloride, HSI
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −27.8°, c = 1 in H2O
pf
210-220 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
chave InChI
XBKCXPRYTLOQKS-DFWYDOINSA-N
Aplicação
- As a precursor for the preparation of amino-keto-alcohols and β-amino acids.
- To prepare N-acylhomoserine lactone (AHL) analogs by reacting with substituted 2-chloro-N-phenylacetamide and different halides.
- As a starting material for the synthesis of L-discadenine.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)