77429
(R)-(−)-α-Phellandrene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-(-)-alpha-Phellandrene, (−)-p-Mentha-1,5-diene, (R)-5-Isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexadiene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −225±5°, c = 10% in diethyl ether
p.e.
171-174 °C (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1CC=C(C)C=C1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
chave InChI
OGLDWXZKYODSOB-SNVBAGLBSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?