471429
(S)-(−)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
99%
Sinônimo(s):
L-Homoserine lactone hydrobromide
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −21°, c = 1 in H2O
pf
225 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.BrH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
chave InChI
MKLNTBLOABOJFZ-DFWYDOINSA-N
Aplicação
- β-ketoamide N-acylated-L-homoserine lactones (AHLs) as quorum sensing molecules
- p-coumaroyl-HSL (homoserine lactone)
- calpain and lipid peroxidation inhibitors
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)