09945
N-Butyryl-DL-homoserine lactone
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-Butanamide
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
forma
powder or crystals
cor
white to faint beige
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
VFFNZZXXTGXBOG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3