68224
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC), suitable for mass spectrometry (MS)
Sinônimo(s):
N-Lauroyl-L-homoserine lactone, N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]dodecanamide, C12-HSL
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone, ≥96% (HPLC)
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D -25±5°, c = 0.2 in methanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
white to off-white
adequação
conforms to structure for Proton NMR spectrum
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)/t14-/m0/s1
chave InChI
WILLZMOKUUPJSL-AWEZNQCLSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?