Documentos Principais
O1639
Sigma-Aldrich
N-(3-Oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone
≥97% (HPLC), white, powder
Sinônimo(s):
3-Oxo-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-octanamide, N-(β-Ketooctanoyl)-DL-homoserine lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
241.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL, clear, very faintly yellow
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)
chave InChI
FXCMGCFNLNFLSH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-(3-Oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone stimulates the tra gene expression. It is an autoinducer and potent antagonist.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)