44558
N-Octanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]octanamide, C8-HSL
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N-Octanoyl-L-homoserine lactone, ≥96% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D -28±3°, c = 0.2 in methanol
cor
white to off-white
adequação
conforms to structure for Proton NMR spectrum
aplicação(ões)
detection
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H21NO3/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)13-10-8-9-16-12(10)15/h10H,2-9H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
chave InChI
JKEJEOJPJVRHMQ-JTQLQIEISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?