56395
N-Hexanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Caproyl-L-homoserine lactone, N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]hexanamide, C6-HSL, HHL
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N-Hexanoyl-L-homoserine lactone, ≥96% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D -32±3°, c = 0.2 in methanol
cor
white to off-white
adequação
conforms to structure for Proton NMR spectrum
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCC)=O
InChI
1S/C10H17NO3/c1-2-3-4-5-9(12)11-8-6-7-14-10(8)13/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1
chave InChI
ZJFKKPDLNLCPNP-QMMMGPOBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?