K3255
N-(β-Ketocaproyl)-DL-homoserine lactone
analytical standard
Sinônimo(s):
N-(3-Oxohexanoyl)-DL-homoserine lactone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
adequação
suitable for manufacturing use
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-2-3-7(12)6-9(13)11-8-4-5-15-10(8)14/h8H,2-6H2,1H3,(H,11,13)
chave InChI
YRYOXRMDHALAFL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?