07028
N-Decanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]decanamide, C10-HSL
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D -24±3°, c = 0.2 in methanol
cor
white to off-white
adequação
conforms to structure for Proton NMR spectrum
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCC)=O
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C14H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)15-12-10-11-18-14(12)17/h12H,2-11H2,1H3,(H,15,16)/t12-/m0/s1
chave InChI
TZWZKDULKILUPV-LBPRGKRZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?