O9014
N-(3-Oxodecanoyl)-L-homoserine lactone
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
3-Oxo-N-[(3s)-2-Oxotetrahydrofuran-3-Yl]decanamide
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-(3-Oxodecanoyl)-L-homoserine lactone,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C14H23NO4/c1-2-3-4-5-6-7-11(16)10-13(17)15-12-8-9-19-14(12)18/h12H,2-10H2,1H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
chave InChI
KYGIKEQVUKTKRR-LBPRGKRZSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3