Documentos Principais
857522P
Avanti
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
(S)-N-(2-oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H29NO3
Número CAS:
Peso molecular:
283.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descrição
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (857522P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857522P-50MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bacterial lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
WILLZMOKUUPJSL-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857522P-10MG and 857522P-50MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)