H127
p-Fluorohexahydro-sila-difenidol hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cyclohexyl-(4-fluorophenyl)-(3-N-piperidinopropyl)silanol hydrochloride, P-F-HHSiD hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL
ethanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].O[Si](CCCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H32FNOSi.ClH/c21-18-10-12-20(13-11-18)24(23,19-8-3-1-4-9-19)17-7-16-22-14-5-2-6-15-22;/h10-13,19,23H,1-9,14-17H2;1H
chave InChI
JMTYYLMGSBSPPK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM3(1131)
Aplicação
- as the M3/muscarinic acetylcholine receptor antagonist to study its involvement in carbachol induced Egr-1 biosynthesis using human neuroblastoma cells
- as M3 receptor antagonist to test its involvement on N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)-induced angiogenesis in human umbilical venous endothelial cells (HUVEC)
- in a study to examine the role of aclidinium on human fibroblast to myofibroblast
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?