SML0435
AF-DX 116
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
11-[[2-[(Diethylamino)methyl]-1-piperidinyl]acetyl]-5,1 1-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one, Otenzepad
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CC1CCCCN1CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24
InChI
1S/C24H31N5O2/c1-3-27(4-2)16-18-10-7-8-15-28(18)17-22(30)29-21-13-6-5-11-19(21)24(31)26-20-12-9-14-25-23(20)29/h5-6,9,11-14,18H,3-4,7-8,10,15-17H2,1-2H3,(H,26,31)
chave InChI
UBRKDAVQCKZSPO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)