C117
5-Carboxamidotryptamine maleate salt
powder, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-CT, AH-21467
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.NCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C(N)=O
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c12-4-3-8-6-14-10-2-1-7(11(13)15)5-9(8)10;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,5-6,14H,3-4,12H2,(H2,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
PZQZSWAOVAMBQM-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
rat ... Htr7(65032)
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto comparável
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?