Q102
(−)-Quinpirole hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(–)-Quinpirole monohydrochloride, trans-(–)-(4aR)-4,4a,5,6,7,8,8a,9-Octahydro-5-propyl-1H-pyrazolo[3,4-g]quinoline monohydrochloride, LY-171,555
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D −124.5°, c = 0.4 in H2O(lit.)
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
0.1 M HCl: 23 mg/mL
H2O: 7.3 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[H][C@]12CCCN(CCC)[C@]1([H])Cc3c[nH]nc3C2
InChI
1S/C13H21N3.ClH/c1-2-5-16-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)16)9-14-15-12;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H,14,15);1H/t10-,13-;/m1./s1
chave InChI
HJHVRVJTYPKTHX-HTMVYDOJSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?