5.05877
(S)-(-)-Raclopride
Sinônimo(s):
(S)-(-)-Raclopride, Dopamine Receptor D2 Antagonist, (S)-Raclopride, Raclopride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mM
ethanol: 25 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(c(c(c(c1)Cl)O)C(=O)NC[C@@H]2N(CCC2)CC)OC
InChI
1S/C15H20Cl2N2O3/c1-3-19-6-4-5-9(19)8-18-15(21)12-13(20)10(16)7-11(17)14(12)22-2/h7,9,20H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,21)/t9-/m1/s1
chave InChI
WAOQONBSWFLFPE-SECBINFHSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Outras notas
Platt, D. M. et al. 2010. J. Pharmacol. Exp. Ther.332, 985.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3