Documentos Principais
5.05880
Sigma-Aldrich
L-745,870 Trihydrochloride
Sinônimo(s):
L-745,870 Trihydrochloride, Dopamine D₄ receptor Antagonist, L-745,870 trihydrochloride, L-745870, L745870
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H19ClN4 · 3HCl
Número CAS:
Peso molecular:
436.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
0.4 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)Cc3c4c([nH]c3)nccc4
InChI
1S/C18H19ClN4/c19-15-3-5-16(6-4-15)23-10-8-22(9-11-23)13-14-12-21-18-17(14)2-1-7-20-18/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,21)
chave InChI
OGJGQVFWEPNYSB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Selective D4 receptor antagonist with excellent brain penetration. Displays an affinity (Ki) of 0.4 nM for human D4 receptors with >1000-fold binding selectivity over D2 and D3 receptors. Does not block agonist-induced activation of GIRK currents. It is used frequently in retinal and CNS studies of D4 modulation.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
D₄
Reversible: yes
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Li, H. et al., 2013. J. Neurosci.33, 3135.
Pillai, G. et al. 1998. Neuropharmacol.337, 983.
Kulagowski, J. et al. 1996. J. Med. Chem.39, 1941.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3