L135
L-741,626
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-3-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidinyl]methylindole
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
ethanol: 24 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC1(CCN(CC1)Cc2c[nH]c3ccccc23)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C20H21ClN2O/c21-17-7-5-16(6-8-17)20(24)9-11-23(12-10-20)14-15-13-22-19-4-2-1-3-18(15)19/h1-8,13,22,24H,9-12,14H2
chave InChI
LLBLNMUONVVVPG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?