L131
L-745,870 hydrochloride
Sinônimo(s):
3-[[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]methyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: 0.2 mg/mL
ethanol: 1.4 mg/mL
0.1 M HCl: 5.5 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)Cc3c[nH]c4ncccc34
InChI
1S/C18H19ClN4.ClH/c19-15-3-5-16(6-4-15)23-10-8-22(9-11-23)13-14-12-21-18-17(14)2-1-7-20-18;/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,21);1H
chave InChI
GFFJYISJZJIKAF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD4(1815)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3