M110
α-Methylserotonin maleate salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate salt, (±)-3-(2-Aminopropyl)indol-5-ol maleate salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: >3 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C11H14N2O.C4H4O4/c1-7(12)4-8-6-13-11-3-2-9(14)5-10(8)11;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-7,13-14H,4,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
YQNHFSXRABPJLP-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?