SML1561
LP-211
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(4-Biphenyl-2-yl-piperazin-1-yl)-hexanoic acid 4-cyano-benzylamide, N-(4-Cyanophenylmethyl)-4-(2-diphenyl)-1-piperazinehexanamide, N-[(4-Cyanophenyl)methyl]-4-[1,1′-biphenyl]-2-yl-1-piperazinehexanamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
film
cor
colorless
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCC1=CC=C(C#N)C=C1)CCCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4)CC2
InChI
1S/C30H34N4O/c31-23-25-14-16-26(17-15-25)24-32-30(35)13-5-2-8-18-33-19-21-34(22-20-33)29-12-7-6-11-28(29)27-9-3-1-4-10-27/h1,3-4,6-7,9-12,14-17H,2,5,8,13,18-22,24H2,(H,32,35)
chave InChI
BQEDZLDNNBDKDS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)