S7389
SB-269970 hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-3-[2-[2-(4-Methylpiperidin-1-yl)ethyl]pyrrolidine-1-sulfonyl]phenol hydrochloride, SB 269970A
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D 75 to 90°, c = 1.0 in DMSO
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC1CCN(CC1)CC[C@H]2CCCN2S(=O)(=O)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C18H28N2O3S.ClH/c1-15-7-11-19(12-8-15)13-9-16-4-3-10-20(16)24(22,23)18-6-2-5-17(21)14-18;/h2,5-6,14-16,21H,3-4,7-13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
chave InChI
XQCJOYZLWFNDIO-PKLMIRHRSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR7(3363)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3