H140
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(R)-(+)-2-Dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, (R)-(+)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +68.2°, c = 1 in methanol(lit.)
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >10 mg/mL at ±60 °C (with sonication)
cadeia de caracteres SMILES
Br.CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2cccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-10-17(11-4-2)14-9-8-13-6-5-7-16(18)15(13)12-14;/h5-7,14,18H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
chave InChI
BATPBOZTBNNDLN-PFEQFJNWSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350)
Aplicação
- in mice to test the activity of the serotonin receptor
- to test its effect on zebrafish melanocyte migration and survival
- to stimulate hippocampal neurons
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?