Q1004
Quipazine maleate salt
Sinônimo(s):
2-(1-Piperazinyl)quinoline maleate salt
About This Item
Produtos recomendados
solubilidade
H2O: soluble
alcohol: soluble
dilute aqueous acid: soluble
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C1CN(CCN1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C13H15N3.C4H4O4/c1-2-4-12-11(3-1)5-6-13(15-12)16-9-7-14-8-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,14H,7-10H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
QYJJDHZHSCTBII-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?