Documentos Principais
G5793
Sigma-Aldrich
GR 127935 hydrochloride hydrate
>98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
N-[4-Methoxy-3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2´-methyl-4´-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1,1´-biphenyl-4-carboxamide hydrochloride hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H31N5O3 · HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
534.05 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.COc1ccc(NC(=O)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3C)-c4noc(C)n4)cc1N5CCN(C)CC5
InChI
1S/C29H31N5O3.ClH.H2O/c1-19-17-23(28-30-20(2)37-32-28)9-11-25(19)21-5-7-22(8-6-21)29(35)31-24-10-12-27(36-4)26(18-24)34-15-13-33(3)14-16-34;;/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H,31,35);1H;1H2
chave InChI
KSXUSAQPMSACQS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent, selective and orally active 5-HT1B/1D serotonin receptor antagonist.
Características e benefícios
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Atenção
Desiccate
Informações legais
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3