E101
S-(−)-Eticlopride hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
FLB 131, S-(−)-3-Chloro-5-ethyl-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-6-hydroxy-2-methoxybenzamide hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]27/D −7.2°, c = 0.3 in methanol(lit.)
condição de armazenamento
desiccated
cor
off-white
solubilidade
H2O: soluble >10 mg/mL
ethanol: soluble 2.6 mg/mL
0.1 M HCl: soluble 7 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(CC)cc(Cl)c2OC
InChI
1S/C17H25ClN2O3.ClH/c1-4-11-9-13(18)16(23-3)14(15(11)21)17(22)19-10-12-7-6-8-20(12)5-2;/h9,12,21H,4-8,10H2,1-3H3,(H,19,22);1H/t12-;/m0./s1
chave InChI
HFJFXXDHVWLIKX-YDALLXLXSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?