S101
(R)-(+)-SKF-38393 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D +16.1°, c = 1.2 in methanol(lit.)
condição de armazenamento
desiccated
cor
off-white to light tan
solubilidade
0.1 M HCl: 1.2 mg/mL
ethanol: 3.4 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
aqueous base: unstable
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Oc1cc2CCNC[C@H](c3ccccc3)c2cc1O
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c18-15-8-12-6-7-17-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,17-19H,6-7,10H2;1H/t14-;/m1./s1
chave InChI
YEWHJCLOUYPAOH-PFEQFJNWSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3