Y0001465
Apomorphine hydrochloride hemihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
R-(−)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
apomorphine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
285-287 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].[H][C@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1C)c24.[H][C@]56Cc7ccc(O)c(O)c7-c8cccc(CCN5C)c68
InChI
1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1
chave InChI
CXWQXGNFZLHLHQ-DPFCLETOSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)