1041008
USP
Apomorphine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
R-(−)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
apomorphine
fabricante/nome comercial
USP
pf
285-287 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].[H][C@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1C)c24.[H][C@]56Cc7ccc(O)c(O)c7-c8cccc(CCN5C)c68
InChI
1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1
chave InChI
CXWQXGNFZLHLHQ-DPFCLETOSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare standard and system suitability solution in the organic impurities analysis using LC-UV according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)