Documentos Principais
Y0001471
Apomorphine impurity B (morphine sulfate)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Morphine sulfate salt pentahydrate, Morphine hemi[sulfate pentahydrate]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H40N2O10S · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
758.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352210
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
apomorphine
fabricante/nome comercial
EDQM
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35.CN6CC[C@]78[C@H]9Oc%10c(O)ccc(C[C@@H]6[C@@H]7C=C[C@@H]9O)c8%10
InChI
1S/2C17H19NO3.H2O4S.5H2O/c2*1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;1-5(2,3)4;;;;;/h2*2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;(H2,1,2,3,4);5*1H2/t2*10-,11+,13-,16-,17-;;;;;;/m00....../s1
chave InChI
GRVOTVYEFDAHCL-RTSZDRIGSA-N
Informações sobre genes
human ... OPRM1(4988)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Apomorphine impurity B (morphine sulfate) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Anika L Dzierlenga et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 352(3), 462-470 (2014-12-17)
Morphine is metabolized in humans to morphine-3-glucuronide (M3G) and the pharmacologically active morphine-6-glucuronide (M6G). The hepatobiliary disposition of both metabolites relies upon multidrug resistance-associated proteins Mrp3 and Mrp2, located on the sinusoidal and canalicular membrane, respectively. Nonalcoholic steatohepatitis (NASH), the