32673
Ketoprofen-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid-(methyl-d3)
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/i1D3
chave InChI
DKYWVDODHFEZIM-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It may be used as an analytical standard for the determination of ketoprofen in compost from sewage sludge by ultrasound-assisted extraction (UAE) and salt-assisted liquid–liquid extraction (SALLE), followed by ultrahigh performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to MS/MS.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)