Key Documents
32942
Supelco
Robenidine-d8 hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1,3-Bis[(4-chlorobenzylidene)amino]guanidine-d8 monohydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15D8H5Cl2N5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
378.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H]c1c([2H])c(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])c([2H])c([2H])c1Cl
InChI
1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D;
chave InChI
LTWIBTYLSRDGHP-YVXDQVGZSA-N
Descrição geral
Robenidine-d8 hydrochloride is the salt of deuterated analog of coccidiostat compound, robenidine.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Robenidine-d8 hydrochloride may be used as a precursor for the preparation of robenidine-d8 which can be used as an analytical standard for the determination of robenidine in eggs and animal feed by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Determination of fifteen coccidiostats in feed at carry-over levels using liquid chromatography-mass spectrometry.
Pietruk K, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 112(1-2), 50-59 (2015)
Development and validation of a multi-residue liquid chromatography-tandem mass spectrometry confirmatory method for eleven coccidiostats in eggs.
Galarini R, et al.
Analytica Chimica Acta, 700(1-2), 167-176 (2011)