33823
Decoquinate
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Ethyl 6-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCOc1cc2c(O)c(cnc2cc1OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C24H35NO5/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-30-21-15-18-20(16-22(21)28-5-2)25-17-19(23(18)26)24(27)29-6-3/h15-17H,4-14H2,1-3H3,(H,25,26)
chave InChI
JHAYEQICABJSTP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)