33441
Dipropionato de imidocarb
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Dipropanoato de N,N′-Bis[3-(4,5-di-hidro-1H-imidazol-2-il)fenil]ureia
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
205 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC(O)=O.CCC(O)=O.O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
InChI
1S/C19H20N6O.2C3H6O2/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18;2*1-2-3(4)5/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26);2*2H2,1H3,(H,4,5)
chave InChI
AFGQXWSHYUHHNV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?