Documentos Principais
PHR8861
Morphine sulfate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
(C17H19NO3)2 · H2SO4 · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
758.83
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
morphine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N6([C@H]7[C@H]8[C@@]9([C@@H](Oc%10c9c(ccc%10O)C7)[C@H](C=C8)O)CC6)C.N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)[C@H](C=C3)O)CC1)C.O.O.O.O.O
chave InChI
GRVOTVYEFDAHCL-RTSZDRIGSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)