5.05881
(R)-(+)-SKF38393 Hydrochloride
Sinônimo(s):
(R)-(+)-SKF38393 Hydrochloride, Dopamine D₁/D₅ Receptor Partial Agonist, (R)-SKF-38393 Hydrochloride, SKF-38393, SKF38393, SKF 38393
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 100 mM
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c18-15-8-12-6-7-17-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,17-19H,6-7,10H2;1H/t14-;/m1./s1
chave InChI
YEWHJCLOUYPAOH-PFEQFJNWSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
D₁
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Cooper, S. J. et al. 1990. Psychopharmacol.100, 182.
Dubois, A. et al. 1986. Neurosci.19, 125.
Kaiser, C. C. et al. 1982. J. Med. Chem.25, 697.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3